754919
同義詞:
(S)-BTFM-Garphos™
1 of 10
Sigma-Aldrich
773735
单壁碳纳米管
Supelco
28864-U
Super Clean(串联型)气体纯化器
P4417
Phosphate buffered saline
Q3251
喹吖因 二盐酸盐
761389
(R)-(4,4 ′,6,6′-四甲氧基联苯-2,2 ′-二基)双(双(3,5-二甲基苯基)膦)
P8833
嘌呤霉素 二盐酸盐 来源于白色链球菌
Millipore
524650
PBS片剂
692360
四 [3,5-双(三氟甲基)苯基] 硼酸钠
724777
96738
(S)-(+)-5,5′-二氯-2,2′-双(二苯基膦)-6,6′-二甲氧基-1,1′-联苯
97%
solid
[α]22/D -43.0°, c = 0.5% in chloroform
123-128 °C
fluorophosphine
COc1cc(OC)c(c(c1)P(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)-c4c(OC)cc(OC)cc4P(c5cc(cc(c5)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F
1S/C48H28F24O4P2/c1-73-29-17-35(75-3)39(37(19-29)77(31-9-21(41(49,50)51)5-22(10-31)42(52,53)54)32-11-23(43(55,56)57)6-24(12-32)44(58,59)60)40-36(76-4)18-30(74-2)20-38(40)78(33-13-25(45(61,62)63)7-26(14-33)46(64,65)66)34-15-27(47(67,68)69)8-28(16-34)48(70,71)72/h5-20H,1-4H3
JDKXXRZDVSJSNQ-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?