重要文件
754501
Sigma-Aldrich
(S)-4-丁基-2-(2-氮苯基)恶唑啉
同義詞:
(S)-4-(tert-butyl)-2-(pyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H16N2O
CAS號碼:
分子量::
204.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
mp
70-75 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)[C@H]1COC(=N1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H16N2O/c1-12(2,3)10-8-15-11(14-10)9-6-4-5-7-13-9/h4-7,10H,8H2,1-3H3/t10-/m1/s1
InChI 密鑰
JDOAIDZRVWJBEG-SNVBAGLBSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)