重要文件
752614
Sigma-Aldrich
Silicon aluminum oxynitride
99.9% trace metals basis
同義詞:
Aluminum silicon nitride oxide, Sialon, Silica aluminum nitride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Al6N6O2Si
CAS號碼:
分子量::
306.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder
mp
1800 °C (lit.)
SMILES 字串
O1[Al]2N=[Al]N3[Al]=N[Al]4O[Si]13N([Al]=N2)[Al]=N4
InChI
1S/6Al.N2O2Si.4N/c;;;;;;1-5(2,3)4;;;;/q;;;;2*+1;-2;;;;
InChI 密鑰
UXCKNSFMFVWLRV-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Chen, I. W.; Rosenflanz, A.
Nature, 389, 701-701 (1997)
Bandyopadhyay, S.
J. Eur. Ceram. Soc., 17, 929-929 (1997)
Ekstrom, T.; Nygren, M.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 75, 259-259 (1992)