重要文件
751235
Sigma-Aldrich
丙炔酰胺
97%
同義詞:
Propiolic acid amide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H3NO
CAS號碼:
分子量::
69.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
57-62 °C
官能基
amide
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC(=O)C#C
InChI
1S/C3H3NO/c1-2-3(4)5/h1H,(H2,4,5)
InChI 密鑰
HCJTYESURSHXNB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)