重要文件
748897
Sigma-Aldrich
2-(1H-1,2,4-三唑-3-基)吡啶
97%
同義詞:
2-(2H-[1,2,4]Triazol-3-yl)-pyridine, 3-(2-Pyridyl)-1H-1,2,4-triazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H6N4
CAS號碼:
分子量::
146.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
powder or crystals
mp
157-162 °C
SMILES 字串
c1ccc(nc1)-c2ncn[nH]2
InChI
1S/C7H6N4/c1-2-4-8-6(3-1)7-9-5-10-11-7/h1-5H,(H,9,10,11)
InChI 密鑰
PVMLJDLTWMGZAH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Liang, B.; et al.
Journal of Materials Chemistry, 16, 1281-1286 (2006)