重要文件
748218
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(2-氨基-1-苯丙基)二苯基膦
同義詞:
(1S,2S)-(2-二苯基膦)-1-甲基-2-苯乙胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H22NP
CAS號碼:
分子量::
319.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
光學活性
[α]/D +145°, c = 0.5% in chloroform
mp
100-105 °C
102-107 °C
SMILES 字串
C[C@H](N)[C@@H](P(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H22NP/c1-17(22)21(18-11-5-2-6-12-18)23(19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-17,21H,22H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
InChI 密鑰
JWZAIGGNEGTDMG-LAUBAEHRSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)