重要文件
747262
Sigma-Aldrich
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), alkyne terminated
average Mn 2,000, PDI ≤1.3
同義詞:
Acetylene polyethyloxazoline 2kDa, Poly[((1-oxopropyl)imino)(1,2-ethanediyl)], α-2-propen-1-yl-ω-hydroxy-polymer, Polyethyloxazoline
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C3H3(C5H9NO)nOH
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
分子量
average Mn 2,000
轉變溫度
Tg 34 °C (onset)
蛋白質二硫鍵異構酶
≤1.3
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Polyoxazolines with alkyne end functional group can be covalently attached to azide groups through copper-mediated ligation. Polyoxazolines are a biocompatible; hydrophilic; amorphous alternatives to poly(ethylene glycol).
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
將聚合物引入生物醫學領域,為組織工程、植入物設計、生物感應和藥物傳輸開闢了新的道路。
The introduction of polymers into the biomedical field has opened new avenues in tissue engineering, implant design, biosensing, and drug delivery.