重要文件
746673
Sigma-Aldrich
金纳米颗粒
300 nm diameter, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
同義詞:
金纳米粒子分散体, Au NP, 金胶体
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
nanoparticles
suspension
濃度
~4.5E+8 particles/mL
外徑
1
直徑
300 nm
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Au]
InChI
1S/Au
InChI 密鑰
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
CytoDiagnostics 公司产品。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.