重要文件
741213
Sigma-Aldrich
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H20BNO2 · HCl
CAS號碼:
分子量::
269.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
254.1-262.7 °C
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CN)cc2
InChI
1S/C13H20BNO2.ClH/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11;/h5-8H,9,15H2,1-4H3;1H
InChI 密鑰
KPECMJIHZZWTJN-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)