重要文件
702927
Sigma-Aldrich
4-(羟甲基)苯硼酸频哪醇酯
97%
同義詞:
(4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼戊环-2-基)苯基)甲醇, 2-[4-(羟甲基)苯基]-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼戊环, 4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼戊环-2-基)苯甲醇, [4-(四甲基-1,3,2-二氧杂硼戊环-2-基)苯基]甲醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H19BO3
CAS號碼:
分子量::
234.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
74-80 °C
官能基
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CO)cc2
InChI
1S/C13H19BO3/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11/h5-8,15H,9H2,1-4H3
InChI 密鑰
GZZBZWITJNATOD-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Wen-Jun Wan et al.
International journal of pharmaceutics, 566, 731-744 (2019-06-19)
Tumor cells avoid immunosurveillance during the tumorigenesis, metastasis and recurrence periods thanks to the overexpressed immunosuppressive molecules on their surface. For instance, the programmed cell death 1 ligand (PD-L1) binds with the T-cells' programmed cell death receptor 1 (PD-1) impairing