重要文件
737313
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H6BrN3O2
CAS號碼:
分子量::
232.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
solid
mp
172-177 °C
官能基
bromo
ester
SMILES 字串
COC(=O)c1nc(Br)cnc1N
InChI
1S/C6H6BrN3O2/c1-12-6(11)4-5(8)9-2-3(7)10-4/h2H,1H3,(H2,8,9)
InChI 密鑰
CNXSIRHOIFRMOB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)