文件
702463
Sigma-Aldrich
N-Boc-4,4-二氟-L-脯氨酸甲酯
97%
同義詞:
(2S)-2-(甲氧羰基)-4,4-二氟吡咯烷-1-羧酸叔丁酯, 1-叔丁基-2-甲基-(2S)-4,4-二氟吡咯烷-1,2-二羧酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H17F2NO4
CAS號碼:
分子量::
265.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
41-46 °C
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)[C@@H]1CC(F)(F)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H17F2NO4/c1-10(2,3)18-9(16)14-6-11(12,13)5-7(14)8(15)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3/t7-/m0/s1
InChI 密鑰
RQDZKOOUQIDZOG-ZETCQYMHSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C