重要文件
736759
Sigma-Aldrich
3-(氨甲基)四氢呋喃
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H11NO
CAS號碼:
分子量::
101.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.462
密度
0.992 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
NCC1CCOC1
InChI
1S/C5H11NO/c6-3-5-1-2-7-4-5/h5H,1-4,6H2
InChI 密鑰
CINJIXGRSTYIHP-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
138.0 °F
閃點(°C)
58.9 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)