重要文件
733881
Sigma-Aldrich
涕灭威-(N-甲基-13C,d3 氨甲酰-13C)亚砜
≥98 atom %, ≥98% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C2C5D3H11N2O3S
CAS號碼:
分子量::
211.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352119
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
≥98 atom %
化驗
≥98% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+5
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H][13C]([2H])([2H])N[13C](=O)O\N=C\C(C)(C)S(C)=O
InChI
1S/C7H14N2O3S/c1-7(2,13(4)11)5-9-12-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+/i3+1D3,6+1
InChI 密鑰
BXPMAGSOWXBZHS-FONWFMSDSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)