文件
510475
Sigma-Aldrich
双(甲基环戊二烯)镍(II)
97%
同義詞:
1,1′-Dimethylnickelocene
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Ni(C5H4CH3)2
CAS號碼:
分子量::
216.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
反應適用性
core: nickel
reagent type: catalyst
bp
85-90 °C/1 mmHg (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Ni].C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7.Ni/c2*1-6-4-2-3-5-6;/h2*2-5H,1H3;
InChI 密鑰
IHRNDXJDUYVDRB-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for synthesis of:
  • Nickel sandwich complexes
  • N-heterocyclic carbene complexes
  • Functionally substituted monocyclopentadienyl compounds
特點和優勢
挥发性有机金属化学气相沉积前体,用于硅基底上镍纳米颗粒的控制生长。也可作为包埋于硅中的金属镍纳米颗粒,包括高密度储存介质 9 的制造。在 O2 或 H2O2 存在的条件下,氧化镍薄膜可通过有机金属化学气相沉积生成。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
150.8 °F - closed cup
閃點(°C)
66 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
鎳複合物可催化各種合成反應,如氧化加成、C-H 活化和交叉耦合。