重要文件
73060
Sigma-Aldrich
2-硝基苯甲腈
≥99.0% (GC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
O2NC6H4CN
CAS號碼:
分子量::
148.12
Beilstein:
638987
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
powder
mp
107-109 °C (lit.)
108-110 °C
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4N2O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H
InChI 密鑰
SWBDKCMOLSUXRH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)