重要文件
729884
Sigma-Aldrich
Acetyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) hydrochloride
99 atom % D, 98% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9D3H15ClNO4
分子量::
242.72
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位素純度
99 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
powder
質量偏移
M+3
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(O)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1/i2D3;
InChI 密鑰
JATPLOXBFFRHDN-WVKKGGDISA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)