重要文件
725188
Sigma-Aldrich
2-溴-3-氯吡啶
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H3BrClN
CAS號碼:
分子量::
192.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
mp
58-63 °C
官能基
bromo
chloro
SMILES 字串
Clc1cccnc1Br
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H
InChI 密鑰
GOHBBINNYAWQGO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)