文件
724645
Sigma-Aldrich
3-乙炔基苯甲酸
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H6O2
CAS號碼:
分子量::
146.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
powder
mp
164-171 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)c1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C9H6O2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h1,3-6H,(H,10,11)
InChI 密鑰
PHPIMLZTBYCDSX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1