重要文件
724297
Sigma-Aldrich
2,3-二氯-5-硝基吡啶
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H2Cl2N2O2
CAS號碼:
分子量::
192.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
51-56 °C
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C5H2Cl2N2O2/c6-4-1-3(9(10)11)2-8-5(4)7/h1-2H
InChI 密鑰
XLPDVAVQKGDHNO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)