150339
同義詞:
2-氯烟酸
1 of 10
Sigma-Aldrich
375705
2-甲基-3-(三氟甲基)苯胺
156353
6-氯吡啶-3-羧酸
101621
3-氯-2-甲基苯胺
C70002
3-氯吡啶
Supelco
05498
磷酸三苯酯
631175
6-氯吡啶-3-甲酸甲酯
458821
2-氯烟酰氯
PH011483
(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)methanol
5.89596
甲醇
ADE000743
2-Chloro-5-methylnicotinic acid
99%
powder
176-178 °C (dec.) (lit.)
carboxylic acidchloro
OC(=O)c1cccnc1Cl
1S/C6H4ClNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10)
IBRSSZOHCGUTHI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
Chemical Building Blocks
Halogenated Heterocycles
Heterocyclic Building Blocks
Warning
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
11 - Combustible Solids
WGK 3
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 3
N0630
氟尼酸
156035
3-(三氟甲基)苯酚
117390
4-甲氧基苯甲酸