文件
720658
Sigma-Aldrich
Furan-2,3-dicarboxylic acid
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H4O5
CAS號碼:
分子量::
156.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
220-225 °C
SMILES 字串
OC(=O)c1ccoc1C(O)=O
InChI
1S/C6H4O5/c7-5(8)3-1-2-11-4(3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI 密鑰
DNXDYHALMANNEJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3