文件
8.18758
Sigma-Aldrich
二烷酸二甲酯
for synthesis
同義詞:
二烷酸二甲酯, 焦碳酸二甲酯,焦碳酸二甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3OCO)2O
CAS號碼:
分子量::
134.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
224-859-8
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.7 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (acidimetric)
形狀
liquid
自燃溫度
465 °C
效力
335 mg/kg LD50, oral (Rat)
>1250 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
3-29.9 % (v/v)
bp
172 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
15-17 °C
轉變溫度
flash point 85 °C
溶解度
35 g/L (decomposition)
密度
1.25 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H6O5/c1-7-3(5)9-4(6)8-2/h1-2H3
InChI 密鑰
GZDFHIJNHHMENY-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 提高饮料生产中的微生物控制:评估高压加工和二碳酸二甲酯(DMDC)对苹果汁中食源性致病菌的联合灭活作用,证明DMDC可用作饮料保存的微生物控制剂(Petrus et al., 2020)。
  • 果汁发酵中热处理的替代:研究二碳酸二甲酯(DMDC)对荔枝果汁的干酪乳杆菌发酵的影响,表明DMDC可作为有效的非热处理保存方法,取代食品行业中传统的热处理方法(Yu et al., 2014)。
分析報告
含量测定(酸量滴定): ≥ 97.0 %
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
象形圖
CorrosionSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
185.0 °F
閃點(°C)
85 °C