重要文件
718734
Sigma-Aldrich
5-甲氧基-2-硝基-4-(三氟甲基)苯乙腈
97%
同義詞:
5-甲氧基-2-硝基-4-(三氟甲基)苄腈
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H7F3N2O3
CAS號碼:
分子量::
260.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
102-106 °C
官能基
fluoro
nitrile
nitro
SMILES 字串
COc1cc(CC#N)c(cc1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H7F3N2O3/c1-18-9-4-6(2-3-14)8(15(16)17)5-7(9)10(11,12)13/h4-5H,2H2,1H3
InChI 密鑰
IANAREFPKLOIAF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)