文件
668486
Sigma-Aldrich
(+)-1,2-双[(2S,5S)-2,5-二乙基膦烷基]苯
Namena purity
同義詞:
(2S,2′S,5S,5′S)-2,2′,5,5′-四乙基-1,1′-(邻亚苯基)二磷烷, (S,S)-乙基-DUPHOS
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H36P2
CAS號碼:
分子量::
362.47
Beilstein:
4814174
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
折射率
n20/D 1.581
密度
1.010 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC[C@H]1CC[C@H](CC)P1c2ccccc2P3[C@@H](CC)CC[C@@H]3CC
InChI
1S/C22H36P2/c1-5-17-13-14-18(6-2)23(17)21-11-9-10-12-22(21)24-19(7-3)15-16-20(24)8-4/h9-12,17-20H,5-8,13-16H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20-/m0/s1
InChI 密鑰
GVVCHDNSTMEUCS-MUGJNUQGSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
(+)-1,2-双[(2S,5S)-2,5-二乙基膦烷基]苯是一种手性配体,可用于制备铑金属配合物,在不对称氢化反应中用作催化剂。
法律資訊
与Namena Corp.合作销售,仅用于研究目的。这些化合物是根据E.I.du Pont de Nemours and Company的许可证生产和销售的,该许可证不包括在制药领域生产销售产品时使用这些化合物的权利。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Assymetric synthesis of (2S, 3R)-and (2S, 3S)-[2-13C; 3-2H] glutamic acid
Okuma K, et al.
Tetrahedron Letters, 50(13), 1482-1484 (2009)
An efficient chiral synthesis of fluoro-containing amino acids: N-benzyloxycarbonyl-2-amino-4, 4-difluorobutyric acid methyl ester and its analogs
Hu Z and Han W
Tetrahedron Letters, 49(5), 901-902 (2008)
Asymmetric synthesis of γ-butyrolactones by enantioselective hydrogenation of butenolides
Donate PM, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(20), 3253-3256 (2003)
Synthesis of stereoarray isotope labeled (SAIL) lysine via the ?Head-to-Tail? conversion of SAIL glutamic Acid
Terauchi T, et al.
Organic Letters, 13(1), 161-163 (2011)
文章
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.