重要文件
715018
Sigma-Aldrich
乙烯叉环己烷
technical grade, 90%
同義詞:
亚乙烯基环己烷, 亚环己基乙烯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H12
CAS號碼:
分子量::
108.18
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
technical grade
化驗
90%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.489
密度
0.806 g/mL at 25 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C=C=C1CCCCC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H2
InChI 密鑰
HZHTYEIEGPBKKS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
73.9 °F - closed cup
閃點(°C)
23.3 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)