文件
712736
Sigma-Aldrich
6-叠氮-6-脱氧-1,2:3,4-二-O-异亚丙基-α-D-吡喃半乳糖
≥96% (HPLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H19N3O5
CAS號碼:
分子量::
285.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥96% (HPLC)
形狀
liquid
光學活性
[α]/D -92.0±3.0°, c = 1 in ethyl acetate
反應適用性
reaction type: click chemistry
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CN=[N+]=[N-])[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2O1
InChI
1S/C12H19N3O5/c1-11(2)17-7-6(5-14-15-13)16-10-9(8(7)18-11)19-12(3,4)20-10/h6-10H,5H2,1-4H3/t6-,7+,8+,9-,10-/m1/s1
InChI 密鑰
KIBLVBPHQCVUFG-SOYHJAILSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves