重要文件
711632
Sigma-Aldrich
N-Boc-亚氨基二丙酸
≥97.0% (HPLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H19NO6
CAS號碼:
分子量::
261.27
Beilstein:
5435573
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
lumps
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N(CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C11H19NO6/c1-11(2,3)18-10(17)12(6-4-8(13)14)7-5-9(15)16/h4-7H2,1-3H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI 密鑰
NIFJJASPEGEHDS-UHFFFAOYSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)