重要文件
A3041
Sigma-Aldrich
β-Alanine t-butyl ester hydrochloride
≥98% (TLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H15NO2 · HCl
CAS號碼:
分子量::
181.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
β-Alanine t-butyl ester hydrochloride,
化驗
≥98% (TLC)
品質等級
形狀
powder
顏色
white to off-white
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.CC(C)(C)OC(=O)CCN
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8;/h4-5,8H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
DOMTZTVJNZKUNX-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
β-Alanine t-butyl ester is a C-terminal blocked derivative of β-alanine.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)