Key Documents
710091
Sigma-Aldrich
3-(1,3-二氧戊环-2-基)苯硼酸频哪醇酯
同義詞:
2-(3-(1,3-二氧戊环-2-基)苯基)-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H21BO4
CAS號碼:
分子量::
276.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
45-50 °C
官能基
ether
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(c2)C3OCCO3
InChI
1S/C15H21BO4/c1-14(2)15(3,4)20-16(19-14)12-7-5-6-11(10-12)13-17-8-9-18-13/h5-7,10,13H,8-9H2,1-4H3
InChI 密鑰
SVIZIDROXRZRQS-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)