重要文件
632678
Sigma-Aldrich
苯硼酸新戊烷乙二醇酯
97%
同義詞:
5,5-二甲基-2-苯基-1,3,2-二氧杂硼烷, 苯硼酸新戊烷乙二醇酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H15BO2
CAS號碼:
分子量::
190.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
62-66 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1(C)COB(OC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H15BO2/c1-11(2)8-13-12(14-9-11)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3
InChI 密鑰
FQMSNYZDFMWLGC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)