重要文件
709182
Sigma-Aldrich
硼化钼
powder, −325 mesh, 99.5% trace metals basis
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
MoB
CAS號碼:
分子量::
106.75
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99.5% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: boron
reagent type: catalyst
core: molybdenum
粒徑
−325 mesh
mp
2180 °C
密度
8.65 g/cm3 at 25 °C
SMILES 字串
B#[Mo]
InChI
1S/B.Mo
InChI 密鑰
LGLOITKZTDVGOE-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)