Merck
全部照片(3)
重要文件
708909
Sigma-Aldrich
1,4-二硫异氰酸酯丁烷
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H8N2S2
CAS號碼:
分子量::
172.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
29-33 °C
官能基
amine
isothiocyanate
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
S=C=NCCCCN=C=S
InChI
1S/C6H8N2S2/c9-5-7-3-1-2-4-8-6-10/h1-4H2
InChI 密鑰
RRSISCMPUAGVJN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)