Key Documents
707856
Sigma-Aldrich
对溴氯苯-2,3,5,6-d4
98 atom % D
同義詞:
4-溴氯苯-2,3,5,6-d4
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6D4BrCl
CAS號碼:
分子量::
195.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
形狀
solid
mp
64-67  °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1Cl
InChI
1S/C6H4BrCl/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI 密鑰
NHDODQWIKUYWMW-RHQRLBAQSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)