698245
同義詞:
Cyclohexylphosphonous dichloride, Cyclohexylphosphorus dichloride, Dichlorocyclohexylphosphin
1 of 10
Sigma-Aldrich
481408
二环己基氯化膦
381020
叔-丁基二氯磷
337773
氯二异丙基膦
D71984
P,P-二氯苯基膦
C39601
氯代二苯基膦
707230
叔丁基二氯化膦 溶液
573949
氯化二乙基膦
649066
氯双环戊基膦
261971
三环己基膦
666572
二环己基膦
100
95%
liquid
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reactionreaction type: Heck Reactionreaction type: Hiyama Couplingreaction type: Negishi Couplingreaction type: Sonogashira Couplingreaction type: Stille Couplingreaction type: Suzuki-Miyaura Couplingreagent type: ligand
n20/D 1.528
1.204 g/mL at 25 °C
phosphine
ClP(Cl)C1CCCCC1
1S/C6H11Cl2P/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
MJEQIIGWDHUZJW-UHFFFAOYSA-N
Catalysts
Phosphine Ligands
Danger
Skin Corr. 1B
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
153.0 °F
67.2 °C
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 3
391638
二甲基氯化磷胺
305596
叔丁基二氯化膦
674389
苯基膦