重要文件
694797
Sigma-Aldrich
5-溴-2-甲基苯甲酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H7BrO2
CAS號碼:
分子量::
215.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
167-171 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES 字串
Cc1ccc(Br)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
SEENCYZQHCUTSB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)