文件
692069
Sigma-Aldrich
2-溴-3-(溴甲基)噻吩
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H4Br2S
CAS號碼:
分子量::
255.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.638
密度
1.967 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
BrCc1ccsc1Br
InChI
1S/C5H4Br2S/c6-3-4-1-2-8-5(4)7/h1-2H,3H2
InChI 密鑰
ZPWPMAAPQZXPDD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges