重要文件
638129
Sigma-Aldrich
2-溴-3-噻吩羧酸
97%
同義詞:
Thiophene-2-bromo-3-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H3BrO2S
CAS號碼:
分子量::
207.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
solid
化驗:
97%
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
178-182 °C (lit.)
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)c1ccsc1Br
InChI
1S/C5H3BrO2S/c6-4-3(5(7)8)1-2-9-4/h1-2H,(H,7,8)
InChI 密鑰
RVSXMPCELBYUSF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)