重要文件
691801
Sigma-Aldrich
3-溴-5-氯吡啶
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H3BrClN
CAS號碼:
分子量::
192.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
powder
mp
77-81 °C
官能基
bromo
chloro
SMILES 字串
Clc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
InChI 密鑰
BELDOPUBSLPBCQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)