重要文件
691496
Sigma-Aldrich
硼烷二-叔-丁基膦络合物
97%
同義詞:
二叔丁基膦硼烷络合物 (1:1)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H19P · BH3
CAS號碼:
分子量::
160.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: reductant
mp
59-64 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
B.CC(C)(C)PC(C)(C)C
InChI
1S/C8H19P.BH3/c1-7(2,3)9-8(4,5)6;/h9H,1-6H3;1H3
InChI 密鑰
JPINHYFOWCBINQ-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Preparation of N-heterocyclic carbene borane complexes by Lewis base exchange reactions
  • Dehydrocoupling reactions
  • Tele-substitution reactions on fluorobenzenechromium complexes
  • Palladium-catalyzed biaryl-coupling reactions
  • Palladium-catalyzed Suzuki coupling
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1