About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H7F6N3O6S2
CAS號碼:
分子量::
395.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
推薦產品
化驗
≥98% (13C-NMR)
≥98% (19F-NMR)
≥98% (1H-NMR)
98%
形狀
liquid
mp
72 °C
適合性
complies for IR spectroscopy
官能基
fluoro
SMILES 字串
Cc1n(O)cc[n+]1O.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H7N2O2.C2F6NO4S2/c1-4-5(7)2-3-6(4)8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h2-3,7-8H,1H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
VQKFGWWOHFMUPX-UHFFFAOYSA-N
應用
Ionic liquid and NHC precatalyst[1]
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
N,N-Di(alkoxy)imidazolium salts: new patent-free ionic liquids and NHC-precatalysts
Laus, G., et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 62, 295-308 (2007)