重要文件
691186
Sigma-Aldrich
氰乙酸烯丙酯
Lonza quality, ≥99.0% (GC, KF)
同義詞:
Allyl 2-cyanoacetate, Cyanoacetic acid allyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NCCH2CO2CH2CH=CH2
CAS號碼:
分子量::
125.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
Lonza quality
化驗
≥99.0% (GC, KF)
形狀
liquid
製造商/商標名
Lonza Ltd
雜質
≤0.10% 2-propen-1-ol
≤0.10% water
≤0.15% diallylmalonate
≤500 mg/kg acid (as cyanoacetic acid)
折射率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
110 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.070-1.075 g/mL at 20 °C
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C=CCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-5-9-6(8)3-4-7/h2H,1,3,5H2
InChI 密鑰
WXKCRCGKCOKJEF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)