重要文件
685763
Sigma-Aldrich
2,3-二氨基-5-溴吡嗪
97%
同義詞:
5-溴-2,3-二氨基吡嗪
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H5BrN4
CAS號碼:
分子量::
189.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
212-216 °C (dec.)
官能基
bromo
SMILES 字串
Nc1ncc(Br)nc1N
InChI
1S/C4H5BrN4/c5-2-1-8-3(6)4(7)9-2/h1H,(H2,6,8)(H2,7,9)
InChI 密鑰
CPYAUFLEMLTQAA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)