文件
D22908
Sigma-Aldrich
9,10-二氨基菲
97%
同義詞:
9,10-菲二胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H12N2
CAS號碼:
分子量::
208.26
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
164-166 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Nc1c(N)c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H12N2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H,15-16H2
InChI 密鑰
VPRFQZSTJXHBHL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Kimberley J Davis et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(38), 13573-13591 (2018-09-13)
Two different series of nickel Schiff base complexes were prepared as part of a study aimed at discovering new compounds with high affinity and selectivity for quadruplex DNA (qDNA). The new complexes were prepared by modification of a literature method