About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H9ClO2
CAS號碼:
分子量::
196.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
化驗
97%
形狀
solid
mp
124-128 °C
SMILES 字串
COc1ccc2C(=O)CCc2c1Cl
InChI
1S/C10H9ClO2/c1-13-9-5-3-6-7(10(9)11)2-4-8(6)12/h3,5H,2,4H2,1H3
InChI 密鑰
RNDMOLOBKVJEMH-UHFFFAOYSA-N