重要文件
683930
Sigma-Aldrich
2-三丁基锡苯并[b]噻吩
95%
同義詞:
苯并[b]噻吩-2-基三丁基锡烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H32SSn
CAS號碼:
分子量::
423.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.5637
密度
1.184 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H5S.3C4H9.Sn/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8;3*1-3-4-2;/h1-5H;3*1,3-4H2,2H3;
InChI 密鑰
UJPVMOUQRNYNSA-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)