文件
D43905
Sigma-Aldrich
2,3-二溴噻吩
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H2Br2S
CAS號碼:
分子量::
241.93
Beilstein:
107512
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.632 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
密度
2.137 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Brc1ccsc1Br
InChI
1S/C4H2Br2S/c5-3-1-2-7-4(3)6/h1-2H
InChI 密鑰
ATRJNSFQBYKFSM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
123.8 °F - closed cup
閃點(°C)
51 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Julian Ilgen et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 286, 18-29 (2017-11-25)
Motivated by the persisting need for enhanced resolution in solution state NMR spectra, pure shift techniques such as Zangger-Sterk decoupling have recently attracted widespread interest. These techniques for homonuclear decoupling offer enhanced resolution in one- and multidimensional proton detected experiments