重要文件
682624
Sigma-Aldrich
纳米粘土,表面改性
contains 35-45 wt. % dimethyl dialkyl (C14-C18) amine
同義詞:
Nanomer® I.44P, Nanomer® clay, 蒙脱石粘土
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
包含
35-45 wt. % dimethyl dialkyl (C14-C18) amine
基質
Montmorillonite clay base material
粒徑
≤20 μm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
推荐用于与聚丙烯 (PP)、聚乙烯 (PE) 和乙烯-醋酸乙烯共聚物 (EVA) 熔融共混。
  • 提高模量
  • 加强阻挡性
  • 增强耐化学性
  • 改善阻燃性
  • 提高热变形温度 (HDT)
法律資訊
Nanomer® 粘土是 Nanocor Corporation 的产品
Nanocor®, Inc. 的产品
Nanomer is a registered trademark of Amcol International Corporation
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Nanoclays are clay minerals optimized for use in clay nanocomposites– multi-functional material systems with several property enhancements targeted for a particular application.
奈米黏土是經過優化的黏土礦物,可用於黏土奈米複合物 - 多功能材料系統,可針對特定應用增強多種特性。
纳米粘土是层状矿物硅酸盐的纳米颗粒。蒙脱土、膨润土、埃洛石纳米粘土和有机粘土用在聚合物粘土纳米复合材料中,作为流变改性剂和药物递送载体。
Nanoclays like montmorillonite and bentonite are used in polymer-clay nanocomposites, rheology modifiers, and drug delivery carriers.
查看全部