蒸汽密度
3.6 (vs air)
蒸汽壓力
<0.98 atm ( 100 °C)
產品線
BioUltra
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
viscous liquid
自燃溫度
689 °F
expl. lim.
10.6 %
雜質
insoluble matter, passes filter test
≤0.2% water
折射率
n20/D 1.477 (lit.)
pH值
11.0-12.0 (25 °C, 1 M in H2O)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
溶解度
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
carbonate (CO32-): ≤2000 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
&lambda ;
1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES 字串
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI 密鑰
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney,Liver,Blood
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
280.4 °F - closed cup
閃點(°C)
138 °C - closed cup