重要文件
681040
Sigma-Aldrich
1,3-苯并噻唑-2-羧酸乙酯
97%
同義詞:
2-苯并噻唑羧酸乙酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H9NO2S
CAS號碼:
分子量::
207.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
68-72 °C
SMILES 字串
CCOC(=O)c1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H9NO2S/c1-2-13-10(12)9-11-7-5-3-4-6-8(7)14-9/h3-6H,2H2,1H3
InChI 密鑰
VLQLCEXNNGQELL-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)